Learn More
Clorhidrato de ondansetrón dihidrato, Mikromol™
Código de producto. 18010900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18010900 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18010900 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0252.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de ondansetrón dihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
CAS 103639-04-9
Nombres de analitos o componentes Ondansetron Hydrochloride Dihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H19 N3 O . Cl H . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ondansetron Hydrochloride Dihydrate, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one monohydrochloride dihydrate, Ondansetron hydrochloride dihydrate, Zofran, Zophren, GR 38032F, Ondansetron hydrochloride (GR 38032F), Ondansetron related
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O.ClH.2H2O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;;;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccn1CC2CCc3c(C2=O)c4ccccc4n3C
Nombre IUPAC 9-metil-3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona;dihidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 365.85
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365,1506 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.