Learn More
Ondansetron hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ondansetron hydrochloride dihydrate |
| CAS | 103639-04-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H24ClN3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | GR 38032 hydrochloride dihydrateSN 307 hydrochloride dihydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (273.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4.[H]Cl.O.O |
| Peso molecular (g/mol) | 365.85 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?