Learn More
Ondansetrón-d3, TRC
Código de producto. 30240615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240615 1 mg 1 miligramo
30240603 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6550071MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132757-82-4
Fórmula molecular C18H16D3N3O
Peso molecular (g/mol) 296.38
Sinónimo 1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one, GR 38032-d3, GR 38032X-d3, Ondanles-d3, Setron-d3, Yatrox-d3, Zofran-d3, Zophren-d3, Zudan-d3
SMILES O=C1C(CN2C(C)=NC=C2)CCC3=C1C(C=CC=C4)=C4N3C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ondansetron-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1716
Porcentaje de pureza >95%