Learn More
Sal de clorhidrato de ondansetrón-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ondansetron-d3 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1346605-02-4 |
| Fórmula molecular | C18H16D3N3O • HCl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,2,3,9-Tetrahydro-9-(methyl-d3)-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, GR 38032-d3, GR 38032X-d3, Zofran-d3, Zophren-d3, Zudan-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3O.ClH/c1-12-19-9-10-21(12)11-13-7-8-16-17(18(13)22)14-5-3-4-6-15(14)20(16)2;/h3-6,9-10,13H,7-8,11H2,1-2H3;1H/i2D3; |
| SMILES | O=C1C(CN2C(C)=NC=C2)CCC3=C1C(C=CC=C4)=C4N3C([2H])([2H])[2H].Cl |
| Nombre IUPAC | 3-[(2-metilimidazol-1-il)metil]-9-(trideuteriometil)-2,3-dihidro-1H-carbazol-4-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 296.393646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1483 |