Learn More
Oncrasin 1
Código de producto. 15406159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15406159 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15406159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64018.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oncrasin 1
CAS 75629-57-1
Color Blanco a marrón
Fórmula molecular C16H12ClNO
Número MDL MFCD01051808
Cantidad 10 mg
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo oncrasin-1, 1-4-chlorobenzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin 1, 1-4-chlorophenyl methyl indole-3-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-4-chloro-benzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin1, cambridge id 5601604, n-4-chlorobenzyl-3-formylindole, oncrasin hplc
Clave InChI ZDRQMXCSSAPUMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(CN2C=C(C=O)C3=CC=CC=C23)C=C1
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)metil]indol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 269.73
PubChem CID 872445
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.73
Forma física Polvo