Learn More
Oncrasin-1, MedChemExpress
Descripción
Oncrasin-1 is a potent and effective anticancer inhibitor that kills various human lung cancer cells with K-Ras mutations at low or submicromolar concentrations
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oncrasin-1 |
| CAS | 75629-57-1 |
| Color | Earth Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H12ClNO |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 43 mg/mL (159.42 mM) |
| SMILES | O=CC1=CN(CC(C=C2)=CC=C2Cl)C3=CC=CC=C31 |
| Peso molecular (g/mol) | 269.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.73 |
| Mostrar más |