Learn More
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno OncoQuick™
Código de producto. 10151322
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10151322 50 mL 10 PCS
1 options
Código de producto. 10151322
Marca: Greiner Bio-One 227250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para el enriquecimiento rápido y eficaz de células tumorales circulantes diseminadas en la sangre periférica de origen humano.
  • Tiempo necesario: aproximadamente 45 minutos
  • Recuperación reproducible: > 70 %
  • Reducción de las células sanguíneas hasta en 6 unidades log
  • Sin bloqueo de las moléculas marcadoras
  • Volumen: 50 ml
  • Precargados con medio de separación epitelial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con Enriquecimiento rápido y eficaz de células tumorales circulantes diseminadas en la sangre periférica de origen humano.
Incluye Precargados con medio de separación
Esterilidad Fabricación aséptica
Tipo de producto Tubo para centrífuga precargado