Learn More
ONC212, MedChemExpress
Código de producto. 16470737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16470737 50 mg 50 miligramos
16443076 25 mg 25 miligramos
16437147 5 mg 5 miligramos
16425316 100 mg 100 miligramos
16404428 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16470737
Marca: Medchem Express HY111343
MedChemExpress ONC212, a fluorinated-ONC201 analogue, is a promising anti-cancer agent and also a selective agonist of GPR132. ONC212 also induces apoptosis.
ONC212, a fluorinated-ONC201 analogue, is a promising anti-cancer agent and also a selective agonist of GPR132. ONC212 also induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ONC212
Forma física Solid
CAS 1807861-48-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23F3N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (113.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C3=NCCN3C4=C1CN(CC5=CC=CC=C5)CC4
Peso molecular (g/mol) 440.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.46
Porcentaje de pureza 99.84%