Learn More
Onatasertib, MedChemExpress
Código de producto. 16487218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487218 10 mg 10 miligramos
16483237 50 mg 50 miligramos
16469747 5 mg 5 miligramos
16457196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16956
MedChemExpress Onatasertib (CC-223) is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of mTOR kinase, with an IC50 value for mTOR kinase of 16 nM. Onatasertib inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Onatasertib (CC-223) is a potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of mTOR kinase, with an IC50 value for mTOR kinase of 16 nM. Onatasertib inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Onatasertib
Forma física Solid
CAS 1228013-30-6
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27N5O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo CC-223 ATG-008
Información de solubilidad DMSO : ≥ 27 mg/mL (67.93 mM)
SMILES O=C1CNC2=NC=C(C3=CC=C(C(C)(O)C)N=C3)N=C2N1[C@H]4CC[C@H](OC)CC4
Peso molecular (g/mol) 397.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.47
Porcentaje de pureza 95.77%