Learn More
Onalespib, MedChemExpress
Código de producto. 16498677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498677 5 mg 5 miligramos
16466078 10 mg 10 miligramos
16456476 100 mg 100 miligramos
16452217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14463
MedChemExpress Onalespib (AT13387) is a long-acting second-generation Hsp90 inhibitor with a Kd of 0.71 nM.
Onalespib (AT13387) is a long-acting second-generation Hsp90 inhibitor with a Kd of 0.71 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Onalespib
CAS 912999-49-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo AT13387
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=CC(O)=C(C(C)C)C=C1C(N2CC(C=CC(CN3CCN(C)CC3)=C4)=C4C2)=O
Peso molecular (g/mol) 409.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.52
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death