Learn More
ON-01910 Sal de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E/Z)-Rigosertib Sodium Salt |
| CAS | 1225497-78-8 |
| Fórmula molecular | C21H24NNaO8S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[2-Methoxy-5-[[[2-(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethenyl]sulfonyl]methyl]phenyl]-glycine Sodium Salt, Estybon, ON 01910.Na, ON 019190.Na, ON 0910.Na, (E/Z)-Rigosertib Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO8S.Na/c1-27-15-10-19(29-3)16(20(11-15)30-4)7-8-31(25,26)13-14-5-6-18(28-2)17(9-14)22-12-21(23)24;/h5-11,22H,12-13H2,1-4H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b8-7+; |
| SMILES | O=C(CNC1=CC(CS(=O)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O)=CC=C1OC)[O-].[Na+] |
| Nombre IUPAC | (E)-(2-metoxi-5-(((2,4,6-trimetoxiestiril)sulfonil)metil)fenil)glicinato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 473.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.11 |