Learn More
ON-013100, MedChemExpress
Código de producto. 16485536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485536 100 mg 100 miligramos
16437427 5 mg 5 miligramos
16421189 1 mg 1 miligramo
16411007 50 mg 50 miligramos
16404718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112822
MedChemExpress ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
ON-013100, an antineoplastic drug, acts a mitotic inhibitor that could inhibit Cyclin D1 expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ON-013100
CAS 865783-95-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22O7S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (63.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CS(=O)(/C=C/C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC)=O)=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 394.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.44
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease