Learn More
Omtriptolide, MedChemExpress
Código de producto. 16487038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487038 10 mg 10 miligramos
16439587 5 mg 5 miligramos
16431609 1 mg 1 miligramo
16423526 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16363
MedChemExpress Omtriptolide (PG490-88) is a derivative prodrug of triptolide purified from the Chinese herb.
Omtriptolide (PG490-88) is a derivative prodrug of triptolide purified from the Chinese herb.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omtriptolide
CAS 195883-06-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28O9
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 1.39 mg/mL (3.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]([C@@]1([H])C[C@@H]2O3)(CCC4=C1COC4=O)[C@]5([C@H]([C@H]6[C@]7(C(C)C)O6)O5)[C@]23[C@@H]7OC(CCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 460.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.47
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation