Learn More
Merck Filtros de membrana Omnipore™, 10 μm
Código de producto. 10002573 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) unitSize
10002573 25 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 10002573 Proveedor Merck N.º de proveedor JCWP02500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtro de membrana de polímero de PTFE hidrófilo compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas. Los filtros de membrana Omnipore™ son biológica y químicamente inertes.
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad.  (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen  in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)
Nuestra membrana Omnipore™ es una membrana de PTFE hidrófila compatible con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas.
Características y ventajas:
  • Biológica y químicamente inerte
  • Alto rendimiento a altos caudales
  • Variedades de PTFE hidrófobo e hidrófilo disponibles para la filtración de muestras acuosas y de base orgánica
Aplicaciones:
  • Fluoropore™ Membrana: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UV
  • Omnipore™ Membrana: Filtración de soluciones acuosas, ácidos de aclaración y soluciones alcalinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de filtro Filtro de pantalla.
Material PTFE
Tamaño de poro 10 μm
Código de filtro JCWP
Para utilizar con (aplicación) La membrana es de PTFE hidrófilo compatible con prácticamente todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas
Porosidad 80%
Cantidad 100Pack
Tipo de superficie Plano
Intervalo de temperatura (métrico) 130 °C
Grosor (métrico) 85 µm
Tipo Membranas de filtración
Diámetro (métrico) 25 mm
Diámetro del filtro (métrico) 25 mm