Learn More
Fisherbrand™ Sistema de electroforesis vertical omniPAGE Mini
Código de producto. 12347257 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de geles:
De2 a 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de geles Tamaño de la unidad
12347257 De2 a 4 cada uno
1 options
Código de producto. 12347257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.00€
    715.42€ / paquete de 1
    Ahorro 57.58€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Adecuado para la separación de proteínas en geles de poliacrilamida.
  • Capacidad de alto rendimiento
  • Fundición rápida
  • Los peines reversibles sirven como indicadores de carga que ayudan a alinear el pocillo de la pipeta para evitar errores de carga de muestras
  • Insertos modulares intercambiables para geles, electroforesis 2D y electrotransferencia
Especificaciones
Tipo Sistema de electroforesis vertical
Dimensiones del gel Ancho × Alto: 8 x 8,5 cm (3,15 x 3,35 in)
Incluye omniPAGE Mini, 10 x 10 cm doble, 2 juegos de placas de vidrio, separadores unidos (1 mm de grosor), 2 x 12 muestras, peines (1 mm de grosor), incluido el colador, soporte exterior de colador
N.º de geles De2 a 4
Volumen del tampón (imperial) De 45 a 52 l (0,06-0,32 gal.)
Volumen del tampón (métrico) De 250 a 1200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 19 x 15 cm
Peso (imperial) 3,97 lb
Peso (métrico) 1,8 kg