Learn More
B Braun™ Omnifix Solo, punta con Luer excéntrico, jeringa de 3 partes
Descripción
- Desechables
- Graduaciones de alto contraste en negro
- Punta Leur excéntrica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 |
| Material | Polipropileno (émbolo), Caucho sintético (tapón) |
| Color | Natural |
| Descripción | Graduación de alto contraste en negro |
| Para utilizar con (aplicación) | para una aspiración e inyección lentas |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa excéntrica con punta Luer-tip de 3 piezas |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduaciones | 0,5 mL |
| Cantidad | 100/paq. |
| Mostrar más |