Learn More
B Braun™ Jeringas de 3 piezas Omnifix™ Solo
Descripción
- Alta visibilidad; cuerpo transparente con graduaciones en negrita permanentes
- Tope posterior seguro para evitar la retirada accidental del émbolo
- El tapón de sellado doble evita la fuga de medicamentos
- Asas grandes y estables
- Los componentes no contienen DEHP, PVC ni otro tipo de látex de caucho natural
- Desechables
- Pistón con doble anillo de sellado que proporciona una aspiración e inyección lentas
Tekniske data
Tekniske data
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 |
| Material | Caucho de poliisopreno (punta), Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (émbolo) |
| Color | Natural |
| Descripción | Graduación de alto contraste en negro |
| Para utilizar con (aplicación) | para una aspiración e inyección lentas |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa de punta céntrica Luer-Lock de 3 piezas |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduaciones | 0.1 ml |
| Cantidad | 100/paquete |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?