Learn More
Diba Columnas de cromatografía con dos piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™
Código de producto. 15815444
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
0,7 mL
2,4 ml
4,1 mL
5,5 ml
7,5 ml
9,4 mL
10,3 mL
12,4 mL
12,7 mL
17,3 mL
21,2 mL
23,6 mL
29,1 mL
34,4 mL
36,9 mL
38,9 mL
53 ml
58,9 mL
65,4 mL
83,1 mL
108 ml
115,5 mL
147,3 mL
181,6 mL
211,7 mL
230,7 mL
288,6 mL
356 ml
440,7 mL
600,9 mL
741,1 mL
941,4 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna Tamaño de la unidad
15815444 150 mm 10 mm 9,4 mL cada uno
15805424 50 mm 6 mm 0,7 mL cada uno
15835424 100 mm 6 mm 2,4 ml cada uno
15865424 150 mm 6 mm 4,1 mL cada uno
15895424 250 mm 6 mm 7,5 ml cada uno
15825434 330 mm 6 mm 10,3 mL cada uno
15855434 440 mm 6 mm 12,7 mL cada uno
15885434 100 mm 10 mm 5,5 ml cada uno
15845444 250 mm 10 mm 17,3 mL cada uno
15875444 330 mm 10 mm 23,6 mL cada uno
15805454 400 mm 10 mm 29,1 mL cada uno
15835454 500 mm 10 mm 36,9 mL cada uno
15865454 100 mm 15 mm 12,4 mL cada uno
15895454 150 mm 15 mm 21,2 mL cada uno
15825464 250 mm 15 mm 38,9 mL cada uno
15855464 330 mm 15 mm 53 ml cada uno
15885464 400 mm 15 mm 65,4 mL cada uno
15815474 500 mm 15 mm 83,1 mL cada uno
15845474 100 mm 25 mm 34,4 mL cada uno
15875474 150 mm 25 mm 58,9 mL cada uno
15805484 250 mm 25 mm 108 ml cada uno
15835484 330 mm 25 mm 147,3 mL cada uno
15865484 400 mm 25 mm 181,6 mL cada uno
15895484 500 mm 25 mm 230,7 mL cada uno
15825494 150 mm 35 mm 115,5 mL cada uno
15855494 250 mm 35 mm 211,7 mL cada uno
15885494 330 mm 35 mm 288,6 mL cada uno
15815504 400 mm 35 mm 356 ml cada uno
15845504 250 mm 50 mm 440,7 mL cada uno
15875504 330 mm 50 mm 600,9 mL cada uno
15805514 400 mm 50 mm 741,1 mL cada uno
15835514 500 mm 50 mm 941,4 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 15815444 Proveedor Diba N.º de proveedor 006EZS1015FF
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Columnas para cromatografía con una pieza de cierre fija y otra ajustable EZ SolventPlus™ Omnifit™
  • Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Presión máxima 29,99 bar (600 psi)
Tamaño de poro 10 y 30 μm
Capacidad de columna 9,4 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Diámetro interior (métrico) 10 mm