Learn More
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre fijas
Código de producto. 15855344
Encompass
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6,6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
0,7 mL
2,4 ml
4,1 mL
5,5 ml
7,5 ml
9,4 mL
10,3 mL
12,4 mL
12,7 mL
17,3 mL
21,2 mL
23,6 mL
29,1 mL
34,4 mL
36,9 mL
38,9 mL
53 ml
58,9 mL
65,4 mL
83,1 mL
108 ml
115,5 mL
147,3 mL
181,6 mL
211,7 mL
230,7 mL
288,6 mL
356 ml
440,7 mL
600,9 mL
741,1 mL
941,4 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna unitSize
15855344 150 mm 10 mm 9,4 mL cada uno
15815384 150 mm 25 mm 58,9 mL cada uno
15825344 100 mm 10 mm 5,5 ml cada uno
15865394 150 mm 35 mm 115,5 mL cada uno
15855404 400 mm 35 mm 356 ml cada uno
15845354 400 mm 10 mm 29,1 mL cada uno
15815414 330 mm 50 mm 600,9 mL cada uno
15875354 500 mm 10 mm 36,9 mL cada uno
15845414 400 mm 50 mm 741,1 mL cada uno
15895394 250 mm 35 mm 211,7 mL cada uno
15895334 400 mm 6,6 mm 12,7 mL cada uno
15855374 500 mm 15 mm 83,1 mL cada uno
15845384 250 mm 25 mm 108 ml cada uno
15885374 100 mm 25 mm 34,4 mL cada uno
15825404 330 mm 35 mm 288,6 mL cada uno
15805334 150 mm 6,6 mm 4,1 mL cada uno
15875324 100 mm 6,6 mm 2,4 ml cada uno
15825374 400 mm 15 mm 65,4 mL cada uno
15805364 100 mm 15 mm 12,4 mL cada uno
15835334 250 mm 6,6 mm 7,5 ml cada uno
15885404 250 mm 50 mm 440,7 mL cada uno
15815354 330 mm 10 mm 23,6 mL cada uno
15895364 330 mm 15 mm 53 ml cada uno
15805394 400 mm 25 mm 181,6 mL cada uno
15865364 250 mm 15 mm 38,9 mL cada uno
15845324 50 mm 6,6 mm 0,7 mL cada uno
15835364 150 mm 15 mm 21,2 mL cada uno
15865334 330 mm 6,6 mm 10,3 mL cada uno
15835394 500 mm 25 mm 230,7 mL cada uno
15885344 250 mm 10 mm 17,3 mL cada uno
15875414 500 mm 50 mm 941,4 mL cada uno
15875384 330 mm 25 mm 147,3 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Código de producto. 15855344 Proveedor Diba N.º de proveedor 006EZ1015FF
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
Las columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas finales fijas cuentan con roscas de PEEK™ roscas que ofrecen una durabilidad excepcional
  • Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
  • Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
  • Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 40 °C
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Tipo Cromatografía líquida (LC)
Presión máxima 29,99 bar (600 psi)
Tamaño de poro 10 y 30 μm
Capacidad de columna 9,4 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM
Temperatura máxima 40 °C
Incluye Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK.