Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre fijas
Diba Columnas de cromatografía EZ Omnifit™ con dos piezas de cierre fijas
Código de producto. 15885374
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15885374 | 100 mm | 25 mm | 34,4 mL | cada uno |
| 15855344 | 150 mm | 10 mm | 9,4 mL | cada uno |
| 15815384 | 150 mm | 25 mm | 58,9 mL | cada uno |
| 15825344 | 100 mm | 10 mm | 5,5 ml | cada uno |
| 15865394 | 150 mm | 35 mm | 115,5 mL | cada uno |
| 15855404 | 400 mm | 35 mm | 356 ml | cada uno |
| 15845354 | 400 mm | 10 mm | 29,1 mL | cada uno |
| 15815414 | 330 mm | 50 mm | 600,9 mL | cada uno |
| 15875354 | 500 mm | 10 mm | 36,9 mL | cada uno |
| 15845414 | 400 mm | 50 mm | 741,1 mL | cada uno |
| 15895394 | 250 mm | 35 mm | 211,7 mL | cada uno |
| 15895334 | 400 mm | 6,6 mm | 12,7 mL | cada uno |
| 15855374 | 500 mm | 15 mm | 83,1 mL | cada uno |
| 15845384 | 250 mm | 25 mm | 108 ml | cada uno |
| 15825404 | 330 mm | 35 mm | 288,6 mL | cada uno |
| 15805334 | 150 mm | 6,6 mm | 4,1 mL | cada uno |
| 15875324 | 100 mm | 6,6 mm | 2,4 ml | cada uno |
| 15825374 | 400 mm | 15 mm | 65,4 mL | cada uno |
| 15805364 | 100 mm | 15 mm | 12,4 mL | cada uno |
| 15835334 | 250 mm | 6,6 mm | 7,5 ml | cada uno |
| 15885404 | 250 mm | 50 mm | 440,7 mL | cada uno |
| 15815354 | 330 mm | 10 mm | 23,6 mL | cada uno |
| 15895364 | 330 mm | 15 mm | 53 ml | cada uno |
| 15805394 | 400 mm | 25 mm | 181,6 mL | cada uno |
| 15865364 | 250 mm | 15 mm | 38,9 mL | cada uno |
| 15845324 | 50 mm | 6,6 mm | 0,7 mL | cada uno |
| 15835364 | 150 mm | 15 mm | 21,2 mL | cada uno |
| 15865334 | 330 mm | 6,6 mm | 10,3 mL | cada uno |
| 15835394 | 500 mm | 25 mm | 230,7 mL | cada uno |
| 15885344 | 250 mm | 10 mm | 17,3 mL | cada uno |
| 15875414 | 500 mm | 50 mm | 941,4 mL | cada uno |
| 15875384 | 330 mm | 25 mm | 147,3 mL | cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descrizione
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
- Las columnas de vidrio de borosilicato de precisión ofrecen inercia, visibilidad y rendimiento
- Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
- Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Specifica
Specifica
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Presión máxima | 29,99 bar (150 psi) |
| Tamaño de poro | 10 y 30 μm |
| Capacidad de columna | 34,4 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE, polietileno y FKM/FPM |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Incluye | Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de PP de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.