Learn More
Cole-Parmer™ Conectores Omnifit™ con válvula
Código de producto. 15955261
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Conector de 2 vías con válvula
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15955261 Conector de 2 vías con válvula paquete de 2
1 options
Código de producto. 15955261 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 2193913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    216.76€ / paquete de 2
    Ahorro 39.24€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Llave (T) de 2 vías, 3 vías hex y 3 vías sencillas, y conectores universales grande a pequeño con válvulas
  • Conexión de tubo instantánea
  • Inserte químicamente todo el cuerpo de PTFE
  • Presión nominal de 50 psi
  • Funcionamiento de la válvula manual de encendido/apagado
Conectores de 2 y 3 vías con válvulas
  • Incluir Viton™ Juntas tóricas, 1/16 in Conos de PTFE (1,5 mm), tapas de polipropileno con rosca interna que aceptan conexiones de 1/4 in-28 UNF
  • El cono de PTFE proporciona un fondo plano para el accesorio UNF -28 de 6,35 mm (1/4 in) garantizando una conexión sin fugas
  • Tamaño de calibre de 1,5 mm
  • Admite tubos de 0,5 a 4 mm de DE
  • OF001101 tiene una válvula de cierre en línea
  • OF001102 tiene válvulas de cierre individuales para cada una de las tres líneas
  • OF001109 tiene una válvula de desviación para permitir la conexión de una línea a cualquiera de las otros dos
Conector universal grande a pequeño con válvula
  • El extremo grande tiene un Viton sello; el extremo pequeño se suministra con uno grande y dos pequeños Viton Juntas tóricas
  • La tapa en el extremo pequeño tiene una rosca interna que admite accesorios UNF -28 de 6,35 mm (1/4 in)
  • Admite tubos de 1 a 11 mm de DE
  • Extremo de calibre de 1,5 mm
Información de órdenes
Otras combinaciones de uniones de válvulas, incluidos más canales, están disponibles previa solicitud; póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific™.
Especificaciones
Actuación Manual
Modo Modo sencillo
Volumen de la muestra (métrico) 32 μl
Tamaño del orificio (imperial) 0,05 in
Tipo de tapón Tapón Omnifit
Tamaño del orificio (métrico) 0,15 cm
Incluye Juntas tóricas Viton, conos de PTFE de 0,062 pulg. (1,5 mm) y tapones de polipropileno con rosca interna que admiten accesorios UNF -28 de 0,25 pulg.
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Presión de funcionamiento 50 psi
Estilo de puerto 0,63 cm (0,25 pulg) -28
Tipo Conector de 2 vías con válvula
No. of Ports 2 puertos
Material de estátor PTFE/CTFE