Learn More
Diba Omnifit™ BenchMark™ Frits de reemplazo para conjuntos de columnas de cromatografía
Código de producto. 15895524
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
5 μm
10 μm
25 μm
Diámetro interior (métrico):
15 mm
35 mm
50 mm
Material:
Polietileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosidad Diámetro interior (métrico) Material Tamaño de la unidad
15895524 25 μm 15 mm Polietileno paquete de 20
15845544 5 μm 50 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 20
15815544 25 μm 35 mm Polietileno paquete de 20
15855544 10 μm 50 mm Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 20
15875544 25 μm 50 mm Polietileno paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15895524 Proveedor Diba N.º de proveedor 006FR1525PE
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Elija entre modelos de una porosidad muy variada para que se adapten a todos los medios y productos químicos que necesite
Las fritas de repuesto están disponibles en PTFE o PE y con poros de distinto tamaño para que puede elegir los soportes de lecho que más se ajusten a sus necesidades. La frita debe coincidir con el DI de la columna
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Conjuntos de columnas para cromatografía
Material Polietileno
Porosidad 25 μm
Tamaño Universal
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Diámetro interior (imperial) 0,59 in
Tipo Fritas de repuesto para cromatografía