Learn More
B Braun™ Omnican™ 20 U Insulin Injection Syringe
Código de producto. 15188928
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
30 G
Código de producto. Calibre de aguja
15188928 30 G
1 options
Código de producto. 15188928 Proveedor B Braun™ N.º de proveedor 9161619S
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
B Braun™ Omnican™ 20 U Insulin Injection Syringe is a single-use syringe with integrated needle for subcutaneous injection of insulin.
  • Single-use
  • Integrated needle
  • Latex-free, PVC-free, and DEHP-free
  • Piston stop to prevent slipping out of the barrel
  • Three-facet needle tip grinding
  • Thin-wall needle (acc. to EN ISO 9626)
  • Sterilized by ethylene oxide
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 8537, MDD 93/42/EEC, class Iia, EN ISO 13485, EN ISO 9626
Material IR, Polyethylene, Polypropylene, Polystyrene, Silicone, Stainless Steel (Tip)
Calibre de aguja 30 G
Graduaciones 0.5 I.U.
Envase 100 x 1 Pcs.
Volumen (métrico) 0.5 mL
Graduated Sí
Esterilidad EO Sterile