Descripción
- Proporciona un protocolo de conservación sin estrés, en un solo paso, con un mínimo de tiempo práctico
- Optimizado para preservar células para una variedad de aplicaciones transcriptómicas, proteómicas y multiómicas posteriores, incluyendo RNA-seq, CITE-seq, citometría de flujo y qPCR
- Protege la viabilidad celular y preserva diferentes poblaciones celulares en tus muestras durante hasta 72 horas a 4 °C
- Desarrollado y probado en varios tipos de muestras: PBMC y muestras de tejido
- Disponible en viales de 12 x 1 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | BD Rhapsody plataforma, Sistema de Análisis de Celda Única |
| Tipo de producto | Búfer de preservación de muestras |
| Formato | Vial |
| Cantidad | 12 x 1 mL |