Learn More
Omethoate, TRC
Código de producto. 30138538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138538 1 g 1 g
30135505 250 mg 250 miligramos
30041383 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6355001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1113-02-6
Fórmula molecular C5 H12 N O4 P S
Peso molecular (g/mol) 213.19
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-[2-(methylamino)-2-oxoethyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl S-(methylcarbamoylmethyl) ester (6CI), Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide (7CI,8CI), BAY 45432, Bayer 45432, Dimethoate O-analog, Dimethoate PO isologue, Dimethoate oxon, Dimethoate oxygen analog, Dimethoxon, Folimat, Folimat 4E, Le-mat, O,O-Dimethyl S-[(methylcarbamoyl)methyl] phosphorothioate, Omethoate, PO-Dimethoate, Spraymate L 1700
Nombre IUPAC 2-dimetoxifosforilsulfanil-N-metilacetamida
SMILES CNC(=O)CSP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omethoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12NO4PS/c1-6-5(7)4-12-11(8,9-2)10-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0225