Learn More
Ometoato, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16624534 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16624534 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16624534 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1733100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omethoate
CAS 1113-02-6
% máx. CAS 1
Densidad 1.320 g/cm3 (20°C)
Beilstein 1785256
Color Incolora
Punto de fusión -28°C
Punto de ebullición 135°C
Sinónimo 2-dimethoxyphosphinoylthio-N-methylacetamide
Peso molecular (g/mol) 213.2 g/mol