Learn More
Ometoato-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Omethoate-d3 |
| CAS | 1189510-77-7 |
| Fórmula molecular | C5H9D3NO4PS |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12NO4PS/c1-6-5(7)4-12-11(8,9-2)10-3/h4H2,1-3H3,(H,6,7)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)CSP(=O)(OC)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 216.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0413 |