Learn More
Omeprazol Sulfona, TRC
Código de producto. 17994205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994205 25 mg 25 miligramos
17913135 10 mg 10 miligramos
17984255 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994205 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO63502525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88546-55-8
Fórmula molecular C17 H19 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 361.42
Sinónimo 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. D (EP), Omeprazole Imp. D (EP), Omeprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 6-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- (ACI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- (9CI), 6-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole (ACI), 2-[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfonyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, H 168/66, Omeprazole sulfone
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metaxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfonilo]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1096
Porcentaje de pureza >95%