Learn More
N-óxido de sulfona de omeprazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Omeprazole Sulfone N-Oxide |
| CAS | 158812-85-2 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 O5 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxy-2-[[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphonyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Omeprazole Imp. I (EP), Omeprazole Sulphone N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O5S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)25-4)9-26(22,23)17-18-13-6-5-12(24-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetil-1-oxidopiridin-1-io-2-il)metilsulfonil]-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 377.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.1045 |