Learn More
Sulfuro de omeprazol N-óxido, TRC
Código de producto. 30009397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009397 100 mg 100 miligramos
30007054 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009397 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM263040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142885-92-5
Fórmula molecular C17H19N3O3S
Peso molecular (g/mol) 345.42
Sinónimo 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-1-oxo-2-pyridinyl)methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole,
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metaxi-3,5-dimetil-1-oxidopiridina-1-ium-2-il)metilsulfanil]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(SCc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-])nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole sulfide N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)23-4)9-24-17-18-13-6-5-12(22-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1147