Learn More
Cloruro de sulfuro de omeprazol, TRC
Código de producto. 30136813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136813 250 mg 250 miligramos
30004646 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO635060250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220757-75-5
Fórmula molecular C17H19N3O2S . HCl
Peso molecular (g/mol) 365.9
Sinónimo 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-1H-benzimidazole Monohydrochloride, 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-5-methoxybenzimidazole Hydrochloride
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfanil]-1H-benzimidazol; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(OC)c3C)nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole Sulfide Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O2S.ClH/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.0965