Learn More
Sal Sódica de Omeprazol, TRC
Código de producto. 30136941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136941 250 mg 250 miligramos
30134054 100 mg 100 miligramos
17922515 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO635013250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95510-70-6
Fórmula molecular C17H18N3O3S.Na.H2O
Peso molecular (g/mol) 385.41
Sinónimo Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
Nombre IUPAC sodio; 5-metoxi-2-[(4-metaxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfinil]benzimidazol-1-ide; hidratar
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole Sodium
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1072