Learn More
Omeprazol sódico, Mikromol™
Descripción
Omeprazol sódico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Omeprazole Sodium |
| CAS | 95510-70-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Omeprazole Sodium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1; |
| SMILES | O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C |
| Nombre IUPAC | sodio;5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]bencimidazol-1-uro;hidrato |
| Mostrar más |