Learn More
Omeprazol sódico, LoGiCal
Código de producto. 30458856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458856 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458856 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3011.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole Sodium
CAS 95510-70-6
Nombres de analitos o componentes Omeprazole Sodium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nombre IUPAC sodio;5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]bencimidazol-1-uro;hidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 385.41
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 385,1072 g/mol