Learn More
Óxido de Omeprazol N, TRC
Código de producto. 17995005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17995005 50 mg 50 miligramos
17932545 5 mg 5 miligramos
17981025 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17995005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO63501550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 176219-04-8
Fórmula molecular C17 H19 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 361.42
Sinónimo 4-Methoxy-2-[[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulphinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-Oxide, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. E (EP), Omeprazole Imp. E (EP), Omeprazole N-Oxide
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metaxi-3,5-dimetil-1-oxidopiridina-1-ium-2-il)metilsulfinilo]-1H-benzimidazol
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3c(C)c(OC)c(C)c[n+]3[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1096
Porcentaje de pureza >95%