Learn More
Omeprazol, Mikromol™
Product Code. 17950736
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
missing translation for 'unitSize':
250 miligramos
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
17950736 250 mg 250 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17950736 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0095.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Omeprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Omeprazole
CAS 73590-58-6
Nombres de analitos o componentes Omeprazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Acidex, Antra, Antra MUPS, Audazol, Aulcer, Belmazol, Ceprandal, Desec, Dizprazol, Dudencer, Elgam, Emeproton, Epirazole, Gastrimut, GastroGard, Gastroloc, Gastrozole, Gibancer, H 168/68, Indurgan, Inhibitron, Inhipump, Logastric, Lomac, Losec, Mepral, Miol, Miracid, Mopral, OMEP, OMP, OMZ, Ocid, Omapren, Omebeta 20, Omed, Omedar, Omepradex, Omepral, Omeprazen, Omeprazole, Omeprazon, Omepril, Omezol, Omezzol, Omid, Omisec, Omizac, Ompanyt, Oprax, Opraz, Ozoken, Parizac, Pepticum, Peptilcer, Prazidec, Prilosec, Prysma, Ramezol, Roweprazol, Sanamidol, Secrepina, Ulceral, Ulcesep, Ulcometion, Ulcozol, Ulsen, Ultop, Ulzone, Zefxon, Zimor, Zoltum, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, (+/-)-Omeprazole
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]-1H-bencimidazol
Peso molecular (g/mol) 345.42
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345,1147 g/mol