Learn More
Omeprazole metabolite Omeprazole sulfone, MedChemExpress
Código de producto. 16468788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468788 10 mg 10 miligramos
16461218 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0007
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
MedChemExpress Omeprazole sulfone is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Omeprazole sulfone is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole metabolite Omeprazole sulfone
CAS 88546-55-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N3O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Omeprazole sulfone Omeprazole sulphone
SMILES CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C2=NC3=CC=C(OC)C=C3N2)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 361.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation