Learn More
Omeprazole, MedChemExpress
Description
Omeprazole (H 16868), a proton pump inhibitor (PPI), is available for treatment of acid-related gastrointestinal disorders. Omeprazole shows competitive inhibition of CYP2C19 activity with a Ki of 2 to 6 μM. Omeprazole also inhibits growth of Gram-positive and Gram-negative bacteria.Omeprazole is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Omeprazole |
| CAS | 73590-58-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H19N3O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | H 16868 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (289.50 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(C1=NC2=CC=C(OC)C=C2N1)CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C |
| Peso molecular (g/mol) | 345.42 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?