Learn More
Omeprazol Magnesio, TRC
Código de producto. 17971855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971855 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17971855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO635065100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole magnesium
CAS 95382-33-5
Fórmula molecular 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg
Cantidad 100 mg
Sinónimo Omeprazole magnesium, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide]
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;/q2*-1;+2
SMILES [Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
Nombre IUPAC magnesio; 5-metaxi-2-[(4-metaxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfinil]benzimidazol-1-ide
Peso molecular (g/mol) 713.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 712.1988