Learn More
Omeprazol, LoGiCal
Código de producto. 30460544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460544 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460544 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0095.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole
CAS 73590-58-6
Nombres de analitos o componentes Omeprazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Acidex, Antra, Antra MUPS, Audazol, Aulcer, Belmazol, Ceprandal, Desec, Dizprazol, Dudencer, Elgam, Emeproton, Epirazole, Gastrimut, GastroGard, Gastroloc, Gastrozole, Gibancer, H 168/68, Indurgan, Inhibitron, Inhipump, Logastric, Lomac, Losec, Mepral, Miol, Miracid, Mopral, OMEP, OMP, OMZ, Ocid, Omapren, Omebeta 20, Omed, Omedar, Omepradex, Omepral, Omeprazen, Omeprazole, Omeprazon, Omepril, Omezol, Omezzol, Omid, Omisec, Omizac, Ompanyt, Oprax, Opraz, Ozoken, Parizac, Pepticum, Peptilcer, Prazidec, Prilosec, Prysma, Ramezol, Roweprazol, Sanamidol, Secrepina, Ulceral, Ulcesep, Ulcometion, Ulcozol, Ulsen, Ultop, Ulzone, Zefxon, Zimor, Zoltum, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, (+/-)-Omeprazole
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Nombre IUPAC 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]-1H-bencimidazol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 345.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345,1147 g/mol