Learn More
Omeprazol EP Impureza H, Mikromol™
Descripción
Omeprazol EP Impureza H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole |
| CAS | 863029-89-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP), Omeprazole Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20) |
| SMILES | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-cloro-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]-5-metoxi-1H-bencimidazol |
| Mostrar más |