Learn More
Omeprazol-d3 sulfona, TRC
Código de producto. 30409345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30409345 1 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30409345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6350271MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole-d3 Sulfone
CAS 1189891-71-1
Fórmula molecular C17H16D3N3O4S
Cantidad 1 mg
Sinónimo 5-(Methoxy-d3)-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- 1H-benzimidazole;
SMILES CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C(N2)=NC3=C2C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C3)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 364.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 364,1285 g/mol
Porcentaje de pureza >95% (HPLC)