Learn More
Ácido omeprazol sal disódica, TRC
Código de producto. 30427092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427092 1 mg
30416299 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6350051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120003-84-1
Fórmula molecular C17H15N3Na2O5S
Peso molecular (g/mol) 419.36
Sinónimo 4-Methoxy-6-[[(6-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-5-methyl-3-pyridinecarboxylic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC disodio; 4-metaxi-6-[(5-metaxibenzimidazol-1-id-2-il)sulfinilmetil]-5-metilpiridina-3-carboxilato
SMILES [Na+].[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C(=O)[O-])c(OC)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole Acid Disodium Salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O5S.2Na/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)25-3)8-26(23)17-19-12-5-4-10(24-2)6-13(12)20-17;;/h4-7H,8H2,1-3H3,(H2,19,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0528