Learn More
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, + 98 %
Código de producto. 15532343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15532343 25 g 25 g
15512343 1 g 1 g
15522343 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15532343 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 458520250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73590-58-6
Fórmula molecular C17H19N3O3S
Peso molecular (g/mol) 345.42
Clave InChI SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
Nombre IUPAC 6-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metilsulfinil]-1H-bencimidazol
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Omeprazole
Punto de fusión 158.0°C to 159.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.42
Porcentaje de pureza 98+%