Learn More
Ácido Omega-Tridecenoico, TRC
Código de producto. 30240578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240578 10 mg 10 miligramos
30240876 5 mg 5 miligramos
30240809 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29484510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6006-06-0
Fórmula molecular C13H24O2
Peso molecular (g/mol) 212.33
Sinónimo (10-Undecenyl)acetic Acid
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material omega-Tridecenoic Acid