Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo extralargo Omega Nitrex™
Descripción
- Hasta el hombro (530 mm) para proporcionar protección cuando se requiere una cobertura total del brazo
- El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos.
- El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad en el brazo.
- Superficie lisa con una excelente resistencia a las perforaciones
- Sin polvo ni látex para eliminar las alergias de tipo I al látex
- Envase en caja dispensadora con 40 guantes de extracción fácil
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con las normas sobre guantes EN 420:2003 y EN 374 (partes 1, 2 y 3:2003). |
| Clasificación | EPI de categoría 3 y de uso médico de clase I |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guante de exploración hasta el hombro |
| Mostrar más |