Learn More
Cytiva Discos de membrana Omega
Código de producto. 17194811
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Diámetro de la membrana (métrico):
43 mm
62 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Diámetro de la membrana (métrico) Tamaño de la unidad
17194811 30 kDa 62 mm paquete de 12
17154811 10 kDa 43 mm paquete de 12
17184811 30 kDa 43 mm paquete de 12
17174811 10 kDa 76 mm paquete de 12
17134811 5 kDa 43 mm paquete de 12
17104821 30 kDa 76 mm paquete de 12
17144811 5 kDa 76 mm paquete de 12
17114811 1 kDa 43 mm paquete de 12
17124811 1 kDa 76 mm paquete de 12
17164811 10 kDa 62 mm paquete de 12
17114821 100 kDa 43 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17194811 Proveedor Cytiva N.º de proveedor OM030062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    415.73€ / paquete de 12
    Ahorro 19.27€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Discos de membrana Omega con alto rendimiento y estabilidad para usuarios de células agitadas convencionales no desechables.
  • La membrana de polietersulfona proporciona mayores caudales y menor unión de proteínas que la celulosa regenerada competitiva
  • Menores tiempos de procesamiento y las recuperaciones más altas posibles
  • Los discos se pueden lavar y reutilizar
  • Membranas de repuesto para otras concentraciones de sistemas de células agitadas, fraccionamiento, purificación, intercambio de tampones o desalinización de proteínas, caldos celulares y otras biomoléculas
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Esterilidad No estéril
N.° por paquete 12/paquete
Diámetro de la membrana (métrico) 62 mm