Learn More
Cytiva Omega Membrane Discs
Description
- Polyethersulfone membrane provides higher flow rates and lower protein binding than competitive regenerated cellulose
- Lower processing times and the highest possible recoveries
- Discs can be washed and reused
- Replacement membranes for other stirred cell systems concentration, fractionation, purification, buffer exchange, or desalting of protein, cell broths, and other biomolecules
- For research use only
Specifications
Specifications
| Material (Membrane) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterility | Non-sterile |
| No. per Pack | 12/Pk. |
| Diameter (Metric) Membrane | 43 mm |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?