Learn More
Ombrabulin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497446 100 mg 100 miligramos
16479967 5 mg 5 miligramos
16457488 10 mg 10 miligramos
16431729 1 mg 1 miligramo
16403517 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18256
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
MedChemExpress Ombrabulin hydrochloride is a derivative of CA-4 phosphate, which is known to exhibit antivascular effects through selective disruption of the tubulin cytoskeleton of endothelial cells.
Ombrabulin hydrochloride is a derivative of CA-4 phosphate, which is known to exhibit antivascular effects through selective disruption of the tubulin cytoskeleton of endothelial cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ombrabulin hydrochloride
CAS 253426-24-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27ClN2O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo AVE8062 hydrochlorideAC7700 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(/C=C\C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC)[C@@H](N)CO.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 438.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.9
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death