Learn More
Ombitasvir, MedChemExpress
Descripción
Ombitasvir is a potent inhibitor of the hepatitis C virus protein NS5A, with EC50s of 0.82 to 19.3 pM against HCV genotypes 1 to 5, and 366 pM against genotype 6a.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ombitasvir |
| CAS | 1258226-87-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C50H67N7O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ABT-267 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (36.91 mM) |
| SMILES | CC(C)(C)C(C=C1)=CC=C1N2[C@H](C3=CC=C(NC([C@H]4N(C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)CCC4)=O)C=C3)CC[C@H]2C5=CC=C(NC([C@@H]6CCCN6C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)=O)C=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 894.11 |
| Mostrar más |